4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933292-1G OR933292-5G
APOSOR933292-1GEA 104 EUR
APOSOR933292-1G APOSOR933292-5G
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656118
CAS nummer: 29121-56-0