2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933305-1G OR933305-250MG
APOSOR933305-1GEA 716 EUR
APOSOR933305-1G APOSOR933305-250MG
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06800613
CAS nummer: 61364-25-8