1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933307-1G OR933307-250MG
APOSOR933307-1GEA 103 EUR
APOSOR933307-1G APOSOR933307-250MG
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09879957
CAS nummer: 167479-16-5