2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933389-1G OR933389-250MG
APOSOR933389-1GEA 636 EUR
APOSOR933389-1G APOSOR933389-250MG
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid
Formule: C₉H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12784528
CAS nummer: 25393-20-8