2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933400-25G OR933400-100G
APOSOR933400-25GEA 87.6 EUR
APOSOR933400-25G APOSOR933400-100G
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol
Formule: C₈H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00968685
CAS nummer: 927-81-1