2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933563-1G OR933563-5G
APOSOR933563-1GEA 581 EUR
APOSOR933563-1G APOSOR933563-5G
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Formule: C₆H₁₂N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28166283
CAS nummer: 1630906-93-2