tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933579-1G OR933579-5G
APOSOR933579-1GEA 593 EUR
APOSOR933579-1G APOSOR933579-5G
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986984
CAS nummer: 1638768-92-9