(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR933773-1G OR933773-250MG
APOSOR933773-1GEA 476 EUR
APOSOR933773-1G APOSOR933773-250MG
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27952641
CAS nummer: 913702-34-8