Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933912-1G OR933912-250MG OR933912-500MG
APOSOR933912-1GEA 1500 EUR
APOSOR933912-1G APOSOR933912-250MG APOSOR933912-500MG
Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28014565
CAS nummer: 1630907-39-9