tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933962-10G OR933962-1G OR933962-5G
APOSOR933962-10GEA 1720 EUR
APOSOR933962-10G APOSOR933962-1G APOSOR933962-5G
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28502553
CAS nummer: 1356476-38-4