2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR934535-1G OR934535-5G
APOSOR934535-1GEA 210 EUR
APOSOR934535-1G APOSOR934535-5G
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Formule: C₆H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28501618
CAS nummer: 1610028-25-5