2-Oxaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR934727-100MG OR934727-1G OR934727-250MG
APOSOR934727-100MGEA 322 EUR
APOSOR934727-100MG APOSOR934727-1G APOSOR934727-250MG
2-Oxaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
2-Oxaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
Formule: C₈H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27988086
CAS nummer: 1630907-24-2