3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR934826-1G OR934826-500MG
APOSOR934826-1GEA 1280 EUR
APOSOR934826-1G APOSOR934826-500MG
3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Formule: C₅H₈N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26959098
CAS nummer: 1393180-30-7