4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR934956-1G OR934956-500MG
APOSOR934956-1GEA 1220 EUR
APOSOR934956-1G APOSOR934956-500MG
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
4,4,5,5-Tetrachlorospiro[2.2]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₄Cl₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28501578
CAS nummer: 1788041-68-8