(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[N-Benzyl-N-(methylaminocarbonyl)]benzeneboronic acid
OR9361-1G OR9361-5G
APOSOR9361-1GEA 177 EUR
APOSOR9361-1G APOSOR9361-5G
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
Formule: C₁₅H₁₆BNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08235067
CAS nummer: 874219-49-5