tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR936150-1G OR936150-500MG
APOSOR936150-1GEA 834 EUR
APOSOR936150-1G APOSOR936150-500MG
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27987242
CAS nummer: 1630906-30-7