2-Cyanobenzyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937471-10G OR937471-1G OR937471-5G
APOSOR937471-10GEA 110 EUR
APOSOR937471-10G APOSOR937471-1G APOSOR937471-5G
2-Cyanobenzyl acetate 95%
2-Cyanobenzyl acetate
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20265196
CAS nummer: 38866-59-0