6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937559-1G OR937559-5G
APOSOR937559-1GEA 106 EUR
APOSOR937559-1G APOSOR937559-5G
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine 95%
6-Chloro-n4,n4-dimethylpyrimidine-2,4-diamine
Formule: C₆H₉ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13188630
CAS nummer: 1007-11-0