5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937608-1G OR937608-250MG OR937608-5G
APOSOR937608-1GEA 227 EUR
APOSOR937608-1G APOSOR937608-250MG APOSOR937608-5G
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine 97%
5-Cyano-2-cyclopentyloxypyridine
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09940721
CAS nummer: 942938-37-6