2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR937874-1G OR937874-250MG
APOSOR937874-1GEA 0 EUR
APOSOR937874-1G APOSOR937874-250MG
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine 97%
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Formule: C₁₀H₁₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16471298
CAS nummer: 93301-19-0