Ethyl 4-methylvalerate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938286-25G OR938286-5G
APOSOR938286-25GEA 207 EUR
APOSOR938286-25G APOSOR938286-5G
Ethyl 4-methylvalerate 95%
Ethyl 4-methylvalerate
Formule: C₈H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042887
CAS nummer: 25415-67-2