6-Chloro-2,3-dimethylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938328-1G OR938328-250MG
APOSOR938328-1GEA 164 EUR
APOSOR938328-1G APOSOR938328-250MG
6-Chloro-2,3-dimethylpyridine 95%
6-Chloro-2,3-dimethylpyridine
Formule: C₇H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505294
CAS nummer: 72093-13-1