3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR938340-1G OR938340-250MG OR938340-5G
APOSOR938340-1GEA 111 EUR
APOSOR938340-1G APOSOR938340-250MG APOSOR938340-5G
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
3-(Cyclopropyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00626842
CAS nummer: 1129-06-2