4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR938448-1G OR938448-250MG OR938448-5G
APOSOR938448-1GEA 61.4 EUR
APOSOR938448-1G APOSOR938448-250MG APOSOR938448-5G
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid 98%
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₂S₂
Kookpunt: 473 °C
Smeltpunt: 94…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698690
CAS nummer: 201611-92-9