1-(Boc-amino)-2,3-butadiene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938527-250MG OR938527-500MG
APOSOR938527-250MGEA 220 EUR
APOSOR938527-250MG APOSOR938527-500MG
1-(Boc-amino)-2,3-butadiene 96%
1-(Boc-amino)-2,3-butadiene
Formule: C₉H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18252670
CAS nummer: 92136-43-1