5-Chloro-2-indanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938561-1G
OR938561-250MG
APOSOR938561-1GEA
128
EUR
APOSOR938561-1G
APOSOR938561-250MG
5-Chloro-2-indanone 95%
5-Chloro-2-indanone
Formule:
C₉H₇ClO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09744099 CAS nummer: 74444-81-8 |