5-Methoxy-4-methylindole-3-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938673-100MG OR938673-1G OR938673-250MG
APOSOR938673-100MGEA 146 EUR
APOSOR938673-100MG APOSOR938673-1G APOSOR938673-250MG
5-Methoxy-4-methylindole-3-carboxaldehyde 95%
5-Methoxy-4-methylindole-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09265112
CAS nummer: 932710-64-0