Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938707-10G OR938707-1G OR938707-5G
APOSOR938707-10GEA 135 EUR
APOSOR938707-10G APOSOR938707-1G APOSOR938707-5G
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate 95%
Methyl tetrahydrofuran-3-carboxylate
Formule: C₆H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203928
CAS nummer: 53662-85-4