2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938765-1G OR938765-250MG
APOSOR938765-1GEA 178 EUR
APOSOR938765-1G APOSOR938765-250MG
2-Chloro-5-phenylpyrimidine 95%
2-Chloro-5-phenylpyrimidine
Formule: C₁₀H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035567
CAS nummer: 22536-62-5