2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methyl-2-phenyl-1-propanol
OR938847-1G OR938847-250MG
APOSOR938847-1GEA 73 EUR
APOSOR938847-1G APOSOR938847-250MG
2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol 95%
2-Methyl-2-phenylpropan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150.218 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00506139
CAS nummer: 2173-69-5