3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938856-1G OR938856-250MG OR938856-500MG
APOSOR938856-1GEA 636 EUR
APOSOR938856-1G APOSOR938856-250MG APOSOR938856-500MG
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid 95%
3-Bromo-2,2-dimethylpropionic acid
Formule: C₅H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055490
CAS nummer: 2843-17-6
UN: 3261
ADR: 8,III