4-Butylbenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-Butylphenyl)methanol
OR938874-1G OR938874-5G
APOSOR938874-1GEA 90.6 EUR
APOSOR938874-1G APOSOR938874-5G
4-Butylbenzyl alcohol 98%
4-Butylbenzyl alcohol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164.244 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010258
CAS nummer: 60834-63-1