3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938946-1G OR938946-250MG
APOSOR938946-1GEA 636 EUR
APOSOR938946-1G APOSOR938946-250MG
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid 95%
3-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11188349
CAS nummer: 7733-58-6