Quinoxalin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938970-1G OR938970-250MG
APOSOR938970-1GEA 114 EUR
APOSOR938970-1G APOSOR938970-250MG
Quinoxalin-2-amine 95%
Quinoxalin-2-amine
Formule: C₈H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00094018
CAS nummer: 5424-05-5