1-Methyl-DL-proline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938983-1G OR938983-250MG OR938983-500MG
APOSOR938983-1GEA 658 EUR
APOSOR938983-1G APOSOR938983-250MG APOSOR938983-500MG
1-Methyl-DL-proline 97%
1-Methyl-DL-proline
Formule: C₆H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01605583
CAS nummer: 68078-09-1