2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939113-1G OR939113-5G
APOSOR939113-1GEA 263 EUR
APOSOR939113-1G APOSOR939113-5G
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074907
CAS nummer: 56586-13-1