4-(Prop-1-en-2-yl)phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939114-1G OR939114-250MG
APOSOR939114-1GEA 67.2 EUR
APOSOR939114-1G APOSOR939114-250MG
4-(Prop-1-en-2-yl)phenol 95%
4-(Prop-1-en-2-yl)phenol
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134.175 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00128236
CAS nummer: 4286-23-1