6-Chlorooxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939132-1G OR939132-250MG
APOSOR939132-1GEA 0 EUR
APOSOR939132-1G APOSOR939132-250MG
6-Chlorooxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one 95%
6-Chlorooxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formule: C₆H₃ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14706178
CAS nummer: 35570-68-4