3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939191-1G OR939191-5G
APOSOR939191-1GEA 173 EUR
APOSOR939191-1G APOSOR939191-5G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester 95%
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzoic acid methyl ester
Formule: C₉H₁₀O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00183269
CAS nummer: 3934-86-9