3,5-Dichloro-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939204-1G OR939204-250MG OR939204-500MG
APOSOR939204-1GEA 238 EUR
APOSOR939204-1G APOSOR939204-250MG APOSOR939204-500MG
3,5-Dichloro-L-phenylalanine 97%
3,5-Dichloro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07372031
CAS nummer: 13990-04-0