3-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939218-1G OR939218-250MG
APOSOR939218-1GEA 658 EUR
APOSOR939218-1G APOSOR939218-250MG
3-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
3-Nitro-phenethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059237
CAS nummer: 19008-62-9