Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939223-1G OR939223-250MG
APOSOR939223-1GEA 636 EUR
APOSOR939223-1G APOSOR939223-250MG
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate 95%
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate
Formule: C₇H₁₂O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20233368
CAS nummer: 1349719-17-0