tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR939273-25G OR939273-5G
APOSOR939273-25GEA 344 EUR
APOSOR939273-25G APOSOR939273-5G
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
Formule: C₁₀H₂₃IOSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863695
CAS nummer: 92511-12-1