4-Chloro-pentanoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939296-1G OR939296-250MG OR939296-5G
APOSOR939296-1GEA 315 EUR
APOSOR939296-1G APOSOR939296-250MG APOSOR939296-5G
4-Chloro-pentanoyl chloride 95%
4-Chloro-pentanoyl chloride
Formule: C₅H₈Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445304
CAS nummer: 63480-12-6