N-tert-Butyltrimethylsilylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939298-100G
OR939298-25G
OR939298-5G
APOSOR939298-100GEA
482
EUR
APOSOR939298-100G
APOSOR939298-25G
APOSOR939298-5G
N-tert-Butyltrimethylsilylamine 97%
N-tert-Butyltrimethylsilylamine
Formule:
C₇H₁₉NSi Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00054891 CAS nummer: 5577-67-3 |