2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939327-1G OR939327-250MG
APOSOR939327-1GEA 666 EUR
APOSOR939327-1G APOSOR939327-250MG
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036379
CAS nummer: 89891-83-8