Ethyl 2-methyl-4h-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939371-1G OR939371-250MG
APOSOR939371-1GEA 672 EUR
APOSOR939371-1G APOSOR939371-250MG
Ethyl 2-methyl-4h-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-methyl-4h-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193.199 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179150
CAS nummer: 80709-78-0