Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR939384-1G OR939384-250MG
APOSOR939384-1GEA 0 EUR
APOSOR939384-1G APOSOR939384-250MG
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate
Formule: C₆H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428327
CAS nummer: 56290-86-9