2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939394-1G OR939394-250MG
APOSOR939394-1GEA 125 EUR
APOSOR939394-1G APOSOR939394-250MG
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine 95%
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine
Formule: C₆H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00235132
CAS nummer: 79055-63-3