1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939395-1G OR939395-250MG
APOSOR939395-1GEA 901 EUR
APOSOR939395-1G APOSOR939395-250MG
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689473
CAS nummer: 16681-71-3